Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Form:
buffered aqueous solution
Assay:
≥95% (SDS-GE)
Biological source:
human plasma
Mol wt:
8.75 kDa
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
human plasma
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-GE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
8.75 kDa
technique(s)
electrophoresis: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APOC3(345)
Biochem/physiol Actions
Apolipoprotein C-III (apoC-III) is central in regulating the metabolism of triglyceride-rich lipoproteins. It is an inhibitor of lipoprotein lipase (LPL).
Apolipoprotein C-III (apoC-III) is central in regulating the metabolism of triglyceride-rich lipoproteins. It is an inhibitor of lipoprotein lipase (LPL). Plasma levels of apoC-III are somewhat correlated to body mass index (BMI) and insulin sensitivity, and strongly correlated to levels of VLDL triglycerides. Reduced levels of apoC-III lead to higher fatty acid uptake of plasma triglycerides into adipose tissue.
Physical form
Solution in 10 mM ammonium bicarbonate.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?