Saltar a
A2419
ω-Aminohexyl–Sepharose 4B
aqueous ethanol suspension
Sinónimos:
ψ-Aminohexyl Resin, Aminohexyl Sepharose
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.990,00
Acerca de este artículo
MDL number:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
US$ 1.990,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
aqueous ethanol suspension
Quality Segment
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix activation
epoxy
matrix attachment
amino
matrix spacer
11 atoms
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]NCCCCCCN
Application
ω-Aminohexyl– Sepharose 4B is used mainly in affinity chromatography. It has been used in mitochondrial research to purify thioredoxin reductase (TrxR2), which is important in cell signaling and may also be an anticancer drug target.
Physical form
Suspension in 20% ethanol.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A6017GE17-0569-01GE17-0756-05
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable
form
aqueous ethanol suspension
form
saline suspension
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
matrix spacer
11 atoms
matrix spacer
1 atom
matrix spacer
-
matrix spacer
-
matrix activation
epoxy
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
-
matrix activation
-
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)