Saltar a
A2407
Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-17 human, rat
≥97% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
0.1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 123,00
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 444,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C95H145N29O23S
Número CAS:
Peso molecular:
2093.41
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
US$ 123,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
sterility
non-sterile
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C95H145N29O23S/c1-53(2)78(91(144)109-49-75(128)111-62(22-9-12-35-96)81(134)113-63(23-10-13-36-97)82(135)117-68(93(146)147)26-16-39-106-95(102)103)123-90(143)74-27-17-40-124(74)92(145)67(24-11-14-37-98)112-76(129)48-108-80(133)71(44-56-46-107-61-21-8-7-20-59(56)61)120-83(136)64(25-15-38-105-94(100)101)114-86(139)70(42-54-18-5-4-6-19-54)119-88(141)72(45-57-47-104-52-110-57)121-84(137)65(32-33-77(130)131)115-85(138)66(34-41-148-3)116-89(142)73(51-126)122-87(140)69(118-79(132)60(99)50-125)43-55-28-30-58(127)31-29-55/h4-8,18-21,28-31,46-47,52-53,60,62-74,78,107,125-127H,9-17,22-27,32-45,48-51,96-99H2,1-3H3,(H,104,110)(H,108,133)(H,109,144)(H,111,128)(H,112,129)(H,113,134)(H,114,139)(H,115,138)(H,116,142)(H,117,135)(H,118,132)(H,119,141)(H,120,136)(H,121,137)(H,122,140)(H,123,143)(H,130,131)(H,146,147)(H4,100,101,105)(H4,102,103,106)/t60-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,78-/m0/s1
InChI key
MXNMAFWEFLFAJN-QBQLSIIBSA-N
Gene Information
human ... POMC(5443)
Biochem/physiol Actions
ACTH fragment with moderate adrenocorticotropic and melanocyte-stimulating activities.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A1527A3597A0423
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
human
biological source
synthetic (organic)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... POMC(5443)
Gene Information
human ... POMC(5443)
Gene Information
human ... POMC(5443)
Gene Information
human ... POMC(5443)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Effect of a synthetic short-chain ACTH 1-17 (HOE 433) on isoproterenol-induced myocardial infarction in rats.
S Asha Devi
Indian journal of experimental biology, 26(9), 685-687 (1988-09-01)
Ming-Zhu Lu et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 101(1), 217-236 (2019-09-15)
Seed development largely depends on the long-distance transport of sucrose from photosynthetically active source leaves to seed sinks. This source-to-sink carbon allocation occurs in the phloem and requires the loading of sucrose into the leaf phloem and, at the sink
Zhaoxiang Wu et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 20(7), 1263-1271 (2009-03-26)
The dinuclear copper complex (alpha-cyano-4-hydroxycinnamic acid (CHCA) copper salt (CHCA)(4)Cu(2)), synthesized by reacting CHCA with copper oxide (CuO), yields increased abundances of [M + xCu - (x-1)H](+) (x = 1-6) ions when used as a matrix for matrix-assisted laser desorption
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A2407-.1MG04061832818498
A2407-1MG04061833350171