Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 81,70 |
25 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 320,00 |
100 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 897,00 |
Acerca de este artículo
US$ 81,70
Nombre del producto
Adenosine 5′-monophosphate monohydrate, from yeast, ≥97%
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: soluble (with addition of mild alkali)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)O[C@@H]1COP(O)(O)=O.O
InChI
1S/C10H14N5O7P.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);1H2/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
ZOEFQKVADUBYKV-MCDZGGTQSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source yeast | biological source yeast | biological source yeast | biological source yeast |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility 1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: soluble (with addition of mild alkali) | solubility 1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: soluble | solubility 1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?