Saltar a
A2033
Ácido algínico sodium salt from brown algae
Medium viscosity
Sinónimos:
Algin, Alginato de sodio
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 103,00
250 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 190,00
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 289,00
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 548,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
US$ 103,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
algae (brown)
Quality Segment
form
powder
color
white to brown
viscosity
≥2,000 cP, 2 %(25 °C)
solubility
water: 10 mg/mL, slightly hazy to strongly hazy, faintly yellow to yellow
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C1O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
InChI key
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
Application
Alginate, a colloidal polyuronic acid structural molecule capable of gelation, is used in the preparation of colloidal biodegradable structures such as gels, biofilms, beads, nanoparticles, and microcapsules suitable for applications that range from gel based separation technologies to drug delivery and cell preservation.
Other Notes
Un ácido poliurónico, coloidal, hidrófilo, de cadena recta compuesto por residuos de ácido glucurónico y manurónico.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A111271238PHR1471
biological source
algae (brown)
biological source
algae (brown)
biological source
algae (brown)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
solubility
water: 10 mg/mL, slightly hazy to strongly hazy, faintly yellow to yellow
solubility
water: 10 mg/mL, cloudy to hazy, faintly yellow
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
color
white to brown
color
white to brown
color
white to light beige
color
-
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Explore how carbohydrates function as excipients and carriers in drug delivery, with insights into mechanisms, case studies, and future trends.
Discover the role of carbohydrates in drug delivery, from solubility and stability improvement to advanced controlled-release systems.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A2033-1KG04061833343708
A2033-500G04061833343777
A2033-250G04061833343715
A2033-100G04061835366002
Questions
1–10 of 14 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. iam master student , want to study drag reduction in water pipeline by using bio-polymer , i want Sodium Alginate like the above but: with high molecule weight ( million Da) , and tell me if its rigid or flexible( M/G=?) , and must be pure.. thank you
    1 answer
    1. The molecular weight and M/G ratio are not tested for this sodium alginate. Generally, the molecular weight for sodium alginate with a viscosity over 2000 (2% solution) is over 50,000 Da, and the M/G ratio is about 65:35. Most alginic acid materials have a molecular weight of approximately 100 - 200 kDa, but this range is not guaranteed.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. what is the viscosity?
    1 answer
    1. As listed in the 'PROPERTIES' section, the viscosity is ?2,000 cP. The exact value is listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please navigate to the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page to access a Certificate under ‘Certificate of Analysis’: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a2033#product-documentation
      Helpful?
  5. A2033 제품의 밀도를 알고 싶습니다 정확한 값까지는 아니어도 추정치 만이라도 알고 싶습니다
    1 answer
    1. Unfortunately, the density of this product is not determined internally. However, various external sources state that Sodium Alginate has a density of 1.0 g/cm3(Temp: 25 °C).
      Helpful?
  6. What is the average molecular weight of this product?
    1 answer
    1. The Molecular Weight of this product is approximately 200,000 daltons.
      Helpful?
  7. What is the purity and the loss on drying of the product A2033? Additionally, what is the ash content?
    1 answer
    1. The purity and loss on drying are not tested for alginic acid. Please see the link below to review the testing and specifications for this product: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/235/361/A2033-BULK________SIGMA____.pdf
      Helpful?
  8. How to sterilization this product without properties interference?
    1 answer
    1. Solutions may be filter-sterilized or autoclaved prior to the addition of cations (required for gelation). Note that extended autoclave times may be detrimental to bead formation.
      Helpful?
  9. Does this product create a low or high stiffness gel?
    1 answer
    1. This product is not tested for gelation or gel strength. Alginate forms a gel in the presence of cations. Typically CaCl2 is used to initiate gel formation. Increasing the concentration of calcium will result in a more firm gel. Calcium chloride may be added at a range of 0.1M to 0.5M, with gel strength increasing with the CaCl2 concentration.
      Helpful?
  10. What is the ratio of mannuronic acid to guluronic acid in this product (A2033)?
    1 answer
    1. The A2033 has a mannuronic acid to guluronic acid ratio of approximately 1.56. The mannuronic acid range is 60-70 % and guluronic acid range is 30-40 %.
      Helpful?
1–10 of 14 Questions  