Saltar a
A0966
4-Amino-1,8-naphthalimide
solid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
20 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 223,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
212.20
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
217-110-1
MDL number:
US$ 223,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
4-Amino-1,8-naphthalimide,
form
solid
Quality Segment
mp
360 °C
density
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)NC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H8N2O2/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(15)14-12(8)16/h1-5H,13H2,(H,14,15,16)
InChI key
SSMIFVHARFVINF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
4-Amino-1,8-naphthalimide sensitizes cells to radiation-induced cell damage and enhances the cytotoxicity of 1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S6768588741487678
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
360 °C
mp
-
mp
38-41 °C (lit.)
mp
107-109 °C (lit.)
density
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A0966-20MG04061833334638