Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])CCCC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)CCC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H32/c1-18-11-5-7-16(18)15-9-8-14-6-3-4-12-19(14,2)17(15)10-13-18/h14-17H,3-13H2,1-2H3/t14-,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1
InChI key
QZLYKIGBANMMBK-UGCZWRCOSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Application
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98.00% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Gene Information human ... UGT1A4(54657) | Gene Information - | Gene Information rat ... Gabra2(29706) | Gene Information rat ... Ar(24208) |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless | solubility chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?