Saltar a
96401
5-Dehydroquinic acid potassium salt
≥97.0% (TLC)
Sinónimos:
(1R,3R,4S)-1,3,4-Trihydroxy-5-oxocyclohexanecarboxylic acid potassium salt, 3-Dehydroquinic acid potassium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 271,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9KO6
Número CAS:
Peso molecular:
228.24
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
US$ 271,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -48.0±4.0°, c = 1.5 in H2O
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].O[C@@H]1C[C@@](O)(CC(=O)[C@H]1O)C([O-])=O
InChI
1S/C7H10O6.K/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10;/h3,5,8,10,13H,1-2H2,(H,11,12);/q;+1/p-1/t3-,5+,7-;/m1./s1
InChI key
XOXNBNMEMILWBJ-HOMRGJANSA-M
Biochem/physiol Actions
Metabolic intermediate in the shikimate pathway[1][2]; metabolite standard[3]
Metabolite of the shikimate pathway, which is required for the synthesis of aromatic compounds in microorganismsand plants.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
K2000K412575025
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥98% (enzymatic)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]/D -48.0±4.0°, c = 1.5 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]/D 12.0±2.0°, c = 1 in H2O
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)