Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 425,00 |
Acerca de este artículo
US$ 425,00
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
color
white to faint yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(O)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1
InChI key
IELOKBJPULMYRW-NJQVLOCASA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form powder | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| color white to faint yellow | color white to yellow | color - | color - |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-α-Tocopherol succinate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?