Saltar a
913
TRIZMAL™ 6.3 Concentrate
pH 6.3(concentrate), 1 M
Sinónimos:
Trizmal buffer, Trizma® maleate buffer
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.47
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solution
Quality Segment
shelf life
Suitable for use in the absence of visible microbial growth.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
1 M
pH
6.3(concentrate)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase Kit No. 91-C.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizmal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
CDS024281-50MG04061829024000
F8004-25G-A04061833619933
F8004-100G-A04061838354532
913-50ML04061838203564