Saltar a
911
Naphthol AS-D Chloroacetate Solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
205-594-7
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
8 mg/mL
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC(=O)CCl
InChI
1S/C20H16ClNO3/c1-13-6-2-5-9-17(13)22-20(24)16-10-14-7-3-4-8-15(14)11-18(16)25-19(23)12-21/h2-11H,12H2,1H3,(H,22,24)
InChI key
FMVKYSCWHDVMGO-UHFFFAOYSA-N
Application
For use in Sigma Procedure 91C for the demonstration of specific esterase in blood, bone marrow films, tissue touch preparations, cytocentrifuge preparations and paraffin tissue sections.
Other Notes
Naphthol AS-D chloroacetate, 8 mg/mL, and stabilizer
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
supp_hazards
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhibiao Bai et al.
Aging, 12(8), 7534-7548 (2020-04-23)
Intervertebral disc degeneration (IDD) is characterized by the decrease of nucleus pulposus cells (NPCs). With the increase of the degree of degeneration, the reactive oxygen species (ROS) in nucleus pulposus tissue increases. Pyroptosis is a newly discovered form of cell
Shervin Bahrami et al.
Clinical immunology (Orlando, Fla.), 191, 37-43 (2018-03-24)
Retroviruses including Human Endogenous Retroviruses (HERVs), contain a conserved region with highly immunomodulatory functions in the transmembrane proteins in envelope gene (env) named immunosuppressive domain (ISU). In this report, we demonstrate that Env59-GP3 peptide holds therapeutic potential in a mouse
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
911-10ML04061838203540