Saltar a
90699
Fluorescent IEF-Marker pI 9.0 solution
1 mg/mL in 10 mM HCl
Sinónimos:
IEF-Marker fluorescent pI 9.0
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
200 μL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 380,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41105336
NACRES:
NA.26
MDL number:
US$ 380,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
mol wt
Mw 370.49 g/mol
Quality Segment
concentration
1 mg/mL in 10 mM HCl
fluorescence
λex 385 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
filtered through a 0.45 μm membrane filter
Application
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
Preparation Note
For use in HPCE the marker should be diluted 1:100 in a suitable ampholyte solution (e.g. 2% ampholyte 3-10), UV-detection at 280 nm (20 °C). For use in IEF-gels the solution can be loaded directly onto the gel
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
899517786689268
fluorescence
λex 385 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 387 nm; λem 500 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2
fluorescence
λex 325 nm; λem 412 nm in 0.1 M citrate pH 5.5
fluorescence
λex 325 nm; λem 415 nm in 0.1 M carbonate pH 9.5
concentration
1 mg/mL in 10 mM HCl
concentration
1 mg/mL in 4 mM HCl
concentration
3 mg/mL in 15 mM HCl
concentration
3 mg/mL in 8 mM HCl
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
Mw 370.49 g/mol
mol wt
Mw 300.36 g/mol
mol wt
Mw 321.27 g/mol
mol wt
-
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
90699-200UL04061837839405