Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H16ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
353.80
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
252-463-5
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
Quality Level
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC(=O)CCl
InChI
1S/C20H16ClNO3/c1-13-6-2-5-9-17(13)22-20(24)16-10-14-7-3-4-8-15(14)11-18(16)25-19(23)12-21/h2-11H,12H2,1H3,(H,22,24)
InChI key
FMVKYSCWHDVMGO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Gelatin capsules contain 20 mg
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
M G Braun et al.
Hematological oncology, 14(2), 83-90 (1996-06-01)
Enzyme histochemistry for naphthol ASD chloroacetate (NASDCA, 'Leder's stain') is used to identify the granulocyte lineage ranging from promyelocytes to mature neutrophils and is an additional tool for the characterization of leukemias. We demonstrated for the first time that NASDCA
Usefulness of naphthol-AS-D-chloroacetate esterase (NASDCAE) in the diagnosis of AML: report of a case.
D Mastrangelo et al.
Haematologica, 70(5), 428-430 (1985-09-01)
M R Baer et al.
Cancer, 63(11), 2192-2200 (1989-06-01)
Leukemia cutis was documented by biopsy in 18 of 877 patients (2%) with acute myelogenous leukemia (AML) seen at Roswell Park Memorial Institute (Buffalo, NY) between 1969 and 1986. French-American-British (FAB) types included four M2, one M3, ten M4, and
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 890905O-25MG | 04065272417198 |
| 115886-25G | 04061837070754 |
| 905-10CAP-S | 04061834431992 |