Saltar a
903C
TRIZMAL™ 6.3 Buffer Concentrate
pH 6.3(concentrate), 0.2 M
Sinónimos:
Trizmal buffer, Trizma® maleate buffer
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.47
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solution
Quality Segment
shelf life
Suitable for use in the absence of visible microbial growth.
contains
(Chloroform added as preservative)
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.2 M
pH
6.3(concentrate)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Kit No. 90-C2
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizmal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Central nervous system
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
903C-50ML04061838203526