Saltar a
90337
Triethylamine
for amino acid analysis, ≥99.5% (GC)
Triethylamine
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
N,N-Diethylethanamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 161,00
25 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 568,00
100 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.730,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(C2H5)3N
Número CAS:
Peso molecular:
101.19
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-469-4
Beilstein/REAXYS Number:
605283
MDL number:
US$ 161,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
593 °F
shelf life
42 mo.
expl. lim.
8 %
impurities
≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Surface-grafted macromolecular nanowires with pedant fluorescein chromophores by dense non-aggregated nanoarchitectonics as versatile photoactive platforms.: This research demonstrates the use of triethylamine in the synthesis of surface-grafted macromolecular nanowires with fluorescein chromophores, presenting their applications as versatile photoactive platforms in biochemistry and materials science (Kuciel et al., 2024).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
81101903351683559
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
-
shelf life
42 mo.
shelf life
-
shelf life
36 mo.
shelf life
-
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylamine
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review