Saltar a
89822
N-Arachidoyl-D-sphingosine
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Cer(d18:1/20:0), (2S,3R,4E)-2-(Eicosanoylamino)-4-octadecene-1,3-diol, N-Arachidoyl-D-erythro-sphingosine, N-Eicosanoyl-D-sphingosine, N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]eicosanamide, C20 Ceramide (d18:1/20:0), C20-Ceramide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H75NO3
Número CAS:
Peso molecular:
594.01
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7316231
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
composition
carbon content, 76.84% , hydrogen content, 12.73% , nitrogen content, 2.36%
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H75NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-22-24-26-28-30-32-34-38(42)39-36(35-40)37(41)33-31-29-27-25-23-21-16-14-12-10-8-6-4-2/h31,33,36-37,40-41H,3-30,32,34-35H2,1-2H3,(H,39,42)/b33-31+/t36-,37+/m0/s1
InChI key
XWBWIAOWSABHFI-NUKVNZTCSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
89822-50MG04061833333204
89822-250MG04061833315255