Saltar a
89216
Pectinase from Aspergillus
≥0.3 U/mg
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 54,70
50 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 121,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥0.3 U/mg
Biological source:
Aspergillus sp.
US$ 54,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Aspergillus sp.
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥0.3 U/mg
storage temp.
2-8°C
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol galacturonic acid from polygalacturonic acid per minute at pH 4.0 and 50° C.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
E6287P403262301
biological source
Aspergillus sp.
biological source
Aspergillus aculeatus
biological source
Aspergillus sp. (A. melleus)
biological source
Aspergillus niger
specific activity
≥0.3 U/mg
specific activity
-
specific activity
≥3 units/mg solid
specific activity
~200 U/g
form
powder
form
aqueous solution
form
solid
form
powder (fine)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)