Saltar a
861
Naphthol AS-BI Alkaline Solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.47
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solution
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
4 mg/mL
pH
9.5
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Kit component for Sigma Alkaline Phosphatase Procedure, kits 86C and 86R
Other Notes
Napthol AS-BI Alkaline Solution, 4 mg/mL in AMPD buffer, 2 mol/L, pH 9.5
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
B Claire McDyre et al.
Toxicologic pathology, 46(2), 202-223 (2018-01-31)
The past decade has seen an increase in the development and clinical use of biomarkers associated with histological features of liver disease. Here, we conduct a comparative histological and global proteomics analysis to identify coregulated modules of proteins in the
Shervin Bahrami et al.
Clinical immunology (Orlando, Fla.), 191, 37-43 (2018-03-24)
Retroviruses including Human Endogenous Retroviruses (HERVs), contain a conserved region with highly immunomodulatory functions in the transmembrane proteins in envelope gene (env) named immunosuppressive domain (ISU). In this report, we demonstrate that Env59-GP3 peptide holds therapeutic potential in a mouse
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
ABE21704053252910777
SAB4504404-100UG04061832525662
F9176-1VL04061837913693
861-10ML04061833039984
NIST86104061834187059
PL861-CGA-1EA04061832876290
PL861-CG-1EA04061832876252