Saltar a
85541
L-(−)-Sorbose
for biotechnological purposes, ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-771-8
Beilstein/REAXYS Number:
1724554
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D −43±2°, c = 5% in H2O
color
colorless
mp
163-165 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m0/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
Application
L-Sorbose is used as a starting reagent for the commercial biosynthesis of ascorbic acid (vitamin C).
Biochem/physiol Actions
The L enatiomer of sorbose, a ketohexose monosaccharide.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
635826358063579
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99%, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
mp
163-165 °C
mp
133-140 °C (lit.)
mp
133-140 °C (lit.)
mp
133-140 °C (lit.)
color
colorless
color
-
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(−)-Sorbose
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
700959-25G04061832595870
700959-5G04061832595887
85541-50G04061833025086
85541-250G04061833025031