Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H18NO5P
Número CAS:
Peso molecular:
371.32
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-480-1
Beilstein/REAXYS Number:
6664873
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.25 % (w/v)
pH
8.6
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C19H18NO5P/c1-12-7-8-17(13(2)9-12)20-19(21)16-10-14-5-3-4-6-15(14)11-18(16)25-26(22,23)24/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
InChI key
IOMLBTHPCVDRHM-UHFFFAOYSA-N
Application
For use in Sigma Procedure 85 (kit numbers 85L1 and 85L2) for the demonstration of Alkaline Phosphatase, Leukocyte (LAP).
Substrate for the histochemical demonstration of alkaline phosphatase.
Other Notes
Naphthol AS-MX phosphate, 0.25% (w/v), buffered at pH 8.6, 25 C
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SAB4503821-100UG | 04061831454475 |
| 769886-5G | 04061832921679 |
| 769886-25G | 04061832921662 |
| 125032-100G | 04061838723291 |
| 125032-5G | 04061838723307 |
| 855-20ML | 04061833024386 |
| Z565016-1EA | 04061832772172 |