Saltar a
83465
RBS T230
concentrate
Sinónimos:
RBS Viro
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 L
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 161,00
10 L
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 940,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
MDL number:
US$ 161,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
foaming detergent
Quality Segment
form
liquid
quality
concentrate
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
pH
6.0-7.5
density
1.07 g/mL at 20 °C
Application
foaming detergent for cleaning all glass and metallic equipment in virology and medicine
Other Notes
Sales restrictions may apply
Legal Information
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
7173671220TOX8
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.07 g/mL at 20 °C
density
1.01 g/mL at 20 °C
density
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
description
foaming detergent
description
anionic
description
anionic
description
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pH
6.0-7.5
pH
5.0-6.5
pH
-
pH
-
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)