Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.110,00 |
Acerca de este artículo
US$ 1.110,00
biological source
(Streptococcus equi)
Quality Segment
form
powder
mol wt
1,250,000-1,500,000
color
white
solubility
water: ~5 g/L
suitability
conforms to structure for Infrared spectrum
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)C(=O)O)O)CO)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]3O)CO)O)NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
InChI key
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| biological source (Streptococcus equi) | biological source (Streptococcus equi) | biological source (Streptococcus equi) | biological source (Streptococcus equi) |
| solubility water: ~5 g/L | solubility water: ~5 g/L | solubility water: ~5 g/L | solubility water: ~5 g/L |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| suitability conforms to structure for Infrared spectrum | suitability - | suitability - | suitability - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 80486-10MG | 04061832626819 |
| 80486-50MG | 04061832626826 |