Saltar a
78019
L-Phenylalanine
≥99.0% (NT), BioUltra
Sinónimos:
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
25 g
Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 87,00
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 259,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
165.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-568-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1910408
US$ 87,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Phenylalanine, BioUltra, ≥99.0% (NT)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −34±0.5°, c = 2% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 110°C
color
white
pH
5.0-7.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤100 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 274 nm in H2O at 0.1 M
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Gene Information
Other Notes
Growth requirement of various microorganisms.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P2126W35851240541
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
-
form
-
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥98%
assay
99%
assay
-
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
TraceCERT®
optical activity
[α]20/D −34±0.5°, c = 2% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤100 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Phenylalanine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
78019-25G04061832941271
78019-500G04061833441121
78019-100G04061833381403