Saltar a
76157
(4R)-4-Hydroxy-L-glutamic acid
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
erythro-(4R)-4-Hydroxy-L-glutamic acid, H-(2S,4R)-γ-Hydroxy-Glu-OH
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO5
Número CAS:
Peso molecular:
163.13
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725871
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
(4R)-4-Hydroxy-L-glutamic acid, ≥98.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 20.5±1.5°, c = 1 in H2O
color
white
mp
171 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](C[C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO5/c6-2(4(8)9)1-3(7)5(10)11/h2-3,7H,1,6H2,(H,8,9)(H,10,11)/t2-,3+/m0/s1
InChI key
HBDWQSHEVMSFGY-STHAYSLISA-N
Biochem/physiol Actions
(4R)-4-Hydroxy-L-glutamic acid or (2S,4R)-4-hydroxyglutamate was shown to activate the metabotropic glutamate receptors, mGlu1a, mGlu2, and mGlu8a in a dose-dependent manner. [1]
Substrate for aminotransferase[2]; pharmacological characterization at human glutamate transporter subtypes 1-3[3]; for studying structure-activity relationships (SAR) for ionotropic and metabotropic glutamate receptors[4].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C4375G3640G1135
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
white
color
white
color
white
color
-
optical activity
[α]/D 20.5±1.5°, c = 1 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)