Saltar a
75784
Atto 565
BioReagent, suitable for fluorescence
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 302,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H31ClN2O9
Peso molecular:
611.04
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
US$ 302,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 562.0-568.0 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single-molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation.
Atto 565 shows a molar extinction of 120.000 and QY of 92% in water (97% in ethanol). Decay time is 3.4 ns.
Specific and stable fluorescence labeling of histidine-tagged proteins[1]
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
937111862018507
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
>90.0% (HPLC)
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)