Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
form
liquid
Quality Level
composition
(mixture of branched chain isomers)
technique(s)
electron microscopy: suitable
density
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
lipid type
unsaturated FAs
SMILES string
CCCCCC\C=C\CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C13H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12(14)16-13(11)15/h7-8,11H,2-6,9-10H2,1H3/b8-7+
InChI key
CIMXGTDNUHWJCZ-BQYQJAHWSA-N
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) electron microscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form liquid | form liquid | form solid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| composition (mixture of branched chain isomers) | composition - | composition - | composition - |
| density 1.03 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.01 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1 g/mL at 25 °C (lit.) |
| lipid type unsaturated FAs | lipid type - | lipid type - | lipid type - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
294.8 °F - closed cup
flash_point_c
146 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 74378-250ML | 04061838177261 |