Saltar a
73873
Lectin from Ulex europaeus-Atto 594 conjugate
Sinónimos:
Ulex europaeus agglutinin-Atto 594 conjugate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 μg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 879,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
US$ 879,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
carbohydrate specificity α-L-Fucose
Quality Segment
form
powder
fluorescence
λex 601 nm; λem 627 nm in PBS
storage temp.
−20°C
General description
Lectins are ubiquitous proteins or glycoproteins with a high and specific affinity to sugar residues. They allow a sensitive detection of cellular carbohydrates, revealing subtle alteration in glycosylation between otherwise indistinguishable cells.
Atto-dyes have very bright fluorescent signals and high photostability, which enable a direct one-step tissue-binding protocol. Time-consuming multistage amplification procedures are not required for Atto-dye lectin conjugates
find more information here
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1933761767L8146
fluorescence
λex 601 nm; λem 627 nm in PBS
fluorescence
λex 501 nm; λem 523 nm in PBS
fluorescence
-
fluorescence
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
description
carbohydrate specificity α-L-Fucose
description
carbohydrate specificity α-L-Fucose
description
-
description
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)