Saltar a
70718
Methoxypolyethylene glycol 5,000 acetic acid
≥80%
Sinónimos:
Polyethylene glycol, mono-Methyl polyethylene glycol 5,000 acetic acid, O-(Carboxymethyl)-O′-methylpolyethylene glycol 5′000
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
MDL number:
Quality Segment
assay
≥80%
form
powder
Ω-end
carboxylic acid
α-end
methoxy
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
70718-1G-F04061826270608
70718-5G-F04061832887708
70718-25G-F04061832887692