Saltar a
69234
Mant-GTP triethylammonium salt solution
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)guanosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
2 μmol
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 649,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H23N6O15P3 · xC6H15N
Número CAS:
Peso molecular:
656.33 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
US$ 649,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
pH
7.0-8.0
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(NC(N)=N3)=O)O1)=O)=O)(O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
187236924419511
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pH
7.0-8.0
pH
7.0-8.0
pH
7.0-8.0
pH
7.0-8.0
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
BP98004061835277759
C7291-5G04061833512258
C236000004061833475706
C-118-1ML04061833449684
C7291-1G04061833512241
PHR1720-1G04061834802006
1140247-200MG04061833842614
69234-1.5UMOL04061823355247