Saltar a
68388
Ácido fítico sodium salt hydrate
≥90% phosphorus (P) basis (dry basis)
Sinónimos:
mio-inositol hexakis (fosfato de dihidrógeno), Hexakisfosfato de inositol, InsP6, Ácido hexafosfórico de inositol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 327,00
50 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.340,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H18O24P6 · xNa+ · yH2O
Número CAS:
Peso molecular:
660.04 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
NACRES:
NA.25
EC Number:
238-242-6
US$ 327,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥90% phosphorus (P) basis (dry basis)
form
powder
impurities
≤0.1% inorganic phosphorus
loss
≤25.0% loss on drying
color
white
mp
53.27 -53.87  °C ((127.89 - 128.97 °F ) )
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
cation traces
Na: >10 (mole/m)
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)O[C@H]1[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H18O24P6.12Na/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;;;;;;;;;;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;;;;;;;;;/q;12*+1/p-12
InChI key
KETSPIPODMGOEJ-UHFFFAOYSA-B
Application
  • Iron Fortification of Lentil (Lens culinaris Medik.) to Address Iron Deficiency.: This research explores the use of phytic acid sodium salt hydrate in iron fortification processes for lentils, addressing iron deficiency in human nutrition and enhancing the nutritional value of lentil-based diets (Podder et al., 2017).
Biochem/physiol Actions
El ácido fítico está presente en las células eucariotas. En las plantas, se sabe que funciona como depósito de almacenamiento de [PO4]3− y precursor de otros fosfatos y pirofosfatos de inositol. Su elevada carga negativa de superficie lo convierte en un potente quelante de cationes divalentes y trivalentes in vitro e, in vivo, está asociado con mayor probabilidad con iones Ca2+ o Mg2+. En las levaduras, el ácido fítico actúa con la proteína del poro nuclear Gle1 para regular la exportación nuclear del ARNm mediante la coactivación de la actividad ATPasa dependiente de ARN de la proteína 5 de la secuencia DExD (Dbp5).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P8810593648P1259
assay
≥90% phosphorus (P) basis (dry basis)
assay
-
assay
45.0-55.0 %
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
-
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido fítico sodium salt hydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
68388-10G04061835365821
68388-50G04061835365838
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is the inorganic P-anion (orthophosphate) concentration measured for this product? If yes, can you please give a range for this concentration?
    1 answer
    1. The exact inorganic phosphorus content is not reported for every batch of this product, but every batch is certified to contain less than 0.1% inorganic phosphorus. Compliance with this specification is confirmed in every Certificate of Analysis.
      Helpful?
  4. Hello! is there any information on phosphorus content in it? I use this product to build a standard curve to determine the phytic acid content using colorimetrical method, the phosphorus content is important for result calculation. Thank you! Zhanhui
    1 answer
    1. This product is not tested for Phosphorus content on a lot-to-lot basis. Historical data indicate a typical range of 13 – 15%. The content may be roughly estimated using the following information:
      A lot reporting a sodium content is 13 mol/mol has the chemical formula of C6H18O24P6 · 13Na with a molecular weight of 12 x 6 + 1 x 18 + 16 x 24 + 31 x 6 + 23 x 13 = 959 g/mol.
      The theoretical phosphorus content, then, is 31 x 6 / 959 = 19.4% for a purity of 100%.
      An assay value of 95% (Dry Basis) may be estimated by 19.4% x 95% = 18.4%.
      Note that the sodium content is lot-specific and reported in the product Certificate of Analysis.