Saltar a
61941
Ethylene glycol 5 M solution
Sinónimos:
Ethylene glycol solution, Additive Screening Solution 01/Kit-No 78374
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
62.07
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
density
1.04 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Ethylene glycol is a low toxicity molecule and is used for embryo cryopreservation in many domestic animals.
Ethylene glycol 5M solution is an additive screening solution of Additive Screening Kit. Additive Screen kit is designed to allow rapid and convenient evaluation of additives and their ability to influence the crystallization of the sample. The Additive Kit provides a tool for refining crystallization conditions.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
721972PHR1046EX0564
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
density
1.04 g/mL at 20 °C
density
-
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)