Saltar a
61819
L-Leucine
≥99.5% (NT), suitable for NMR, BioUltra
Sinónimos:
(S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 102,00
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 346,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-522-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721722
US$ 102,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Leucine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (NT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +15.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
technique(s)
NMR: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
ign. residue
≤0.1%
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤100 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 1 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
Other Notes
As spacer in isotachophoresis of serum proteins; Growth requirement of various microorganisms
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
L891276526W329703
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
-
assay
≥99.5% (NT)
assay
98.5-101.0%
assay
-
assay
99%
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
product line
BioUltra
product line
-
product line
TraceCERT®
product line
-
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Leucine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)