Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 320,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O6
Número CAS:
Peso molecular:
178.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
US$ 320,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C=O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,4-6,8,10-12H,2H2/t4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
DCNMIDLYWOTSGK-HSUXUTPPSA-N
Application
2-Keto-D-glucose (D-Glucosone) is a key intermediate of a secondary metabolic pathway leading to the antibiotic cortalcerone. D-Glucosone is a substrate that may be used to identify, differentiate and characterize hexokinase(s).
Biochem/physiol Actions
2-Keto-D-glucose is the key intermediate of a secondary metabolic pathway leading to the antibiotic β-pyrone cortalcerone. This antibiotic offers protection to fungi against bacteria. The enzymatic oxidation of d-glucose by pyanose 2 oxidase results in 2-keto-D-glucose, and is considered as rare sugar.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥95.0% | assay ≥99.0% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| color white to beige | color white | color - | color white |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 61793-500ML | 04061836777371 |
| 61793-100MG | 04061832385396 |