Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 5.580,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8N5NaO5S · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
345.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
US$ 5.580,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.[Na+].[O-][N+](=O)c1cc(ccc1NCCS([O-])(=O)=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H9N5O5S.Na.2H2O/c9-12-11-6-1-2-7(8(5-6)13(14)15)10-3-4-19(16,17)18;;;/h1-2,5,10H,3-4H2,(H,16,17,18);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
AQXKSSHRIZHNEM-UHFFFAOYSA-M
General description
brick-red powder; soluble in water and Ethanol; labeling reagent (Photolysis of NAP-taurine produces a highly reactive nitrene which acts as a general covalent labeling reagent)
Analysis Note
contains up to 10.4% water (dihydrate)
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| assay ≥90% (TLC) | assay ≥99% | assay ≥98.0% (NT) | assay - |
| form solid | form - | form solid | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 59893-10MG | 04061832532721 |