Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 66,90 | |
| 100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 206,00 |
Acerca de este artículo
US$ 66,90
Nombre del producto
Chlorophenol Red-β-D-galactopyranoside, ≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
powder or crystals
solubility
water: 20 mg/mL, clear, orange to very deep red
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2Cl)C(=C3/C=CC(=O)C(Cl)=C3)\c4ccccc4S(O)(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C25H22Cl2O10S/c26-15-9-12(5-7-17(15)29)21(14-3-1-2-4-20(14)38(33,34)35)13-6-8-18(16(27)10-13)36-25-24(32)23(31)22(30)19(11-28)37-25/h1-10,19,22-25,28,30-32H,11H2,(H,33,34,35)/b21-12-/t19-,22+,23+,24-,25-/m1/s1
InChI key
YOUWVNCQJOMMEU-AETRGLENSA-N
General description
Application
- in paper-based cell-free protein expression system for target RNA detection[1]
- in colorimetric detection of multiple clinically relevant mutations using a lacZ output gene[3]
- in colorimetric assay for bacteria quantification[4]
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (HPLC) | assay 96% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility water: 20 mg/mL, clear, orange to very deep red | solubility - | solubility water: 20 mg/mL | solubility - |
| form powder or crystals | form powder | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C (−15°C to −25°C) | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 59767-25MG-F | 04061832644479 |
| 59767-100MG-F | 04061832644462 |