Saltar a
58879
L-Isoleucina
≥99.5% (TLC), BioUltra
Sinónimos:
Ácido (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-798-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721792
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Isoleucina, BioUltra, ≥99.5% (NT)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (NT), ≥99.5% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +41.0±1°, c = 5% in 6 M HCl
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% foreign amino acids
ign. residue
0.05%
loss
0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
mp
288 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤100 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in 1 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.07, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Application
  • Enhanced protein-metabolite correlation analysis: To investigate the association between Staphylococcus aureus mastitis and metabolic immune pathways.: This article discusses the metabolic pathways associated with bacterial infections in livestock, potentially useful for chemists studying metabolic pathways and their linkage to immune responses (Chen et al., 2024).
  • Probing pharmaceutically important amino acids L-isoleucine and L-tyrosine Solubilities: Unraveling the solvation thermodynamics in diverse mixed solvent systems.: This study explores the solubility and solvation thermodynamics of l-isoleucine, providing critical data for chemists working with pharmaceutical formulations and solubility studies (Chakraborty et al., 2024).
Other Notes
Growth requirement of various microorganisms
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
I7403I275256241
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥99.5% (NT), ≥99.5% (TLC)
assay
98.5-101.0%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
-
product line
TraceCERT®
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
mp
288 °C (dec.) (lit.)
mp
288 °C (dec.) (lit.)
mp
288 °C (dec.) (lit.)
mp
288 °C (dec.) (lit.)
color
white
color
white
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Isoleucina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
58879-10G04061832634005
58879-250G04061833440568
58879-50G04061833448953