Saltar a
57600
IL-2 human
≥98% (GE), recombinant, expressed in E. coli, liquid
Sinónimos:
Interleukin-2 human, TCGF, hIL-2, IL-2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Form:
liquid
Mol wt:
Mr ~15500
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Interleukin-2 human, recombinant, expressed in E. coli, ~10000 U/mL
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
mol wt
Mr ~15500
packaging
vial of 1 mL
concentration
~10000 U/mL
color
colorless
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... IL2(3558)
Biochem/physiol Actions
Promotes the growth of IL-2 dependent lymphocytes.[1] Amino acid sequence of IL-2.[2]
Packaging
One vial contains 10′000 Units
Physical form
Clear; colorless solution in Dulbecco-PBS; containing 1 mg BSA/mL.
Other Notes
1 U corresponds to the unit activity in the colorimetric MTT-assay with CTLL-2 cells.[3]
Sales restrictions may apply.
Disclaimer
Stable at −20 °C; prepare appropriate aliquots and avoid repeated freezing and thawing, since aggregation may occur resulting in apparent loss of activity.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
57600-1VL04061832628516