Saltar a
54274
Chelidonine
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
Stylophorin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 385,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H19NO5
Número CAS:
Peso molecular:
353.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
207-504-1
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
solid
US$ 385,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
impurities
~5% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12[C@@H](O)Cc3cc4OCOc4cc3[C@@]1([H])N(C)Cc5c6OCOc6ccc25
InChI
1S/C20H19NO5/c1-21-7-13-11(2-3-15-20(13)26-9-23-15)18-14(22)4-10-5-16-17(25-8-24-16)6-12(10)19(18)21/h2-3,5-6,14,18-19,22H,4,7-9H2,1H3/t14-,18-,19+/m0/s1
InChI key
GHKISGDRQRSCII-ZOCIIQOWSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibits tubulin polymerisation (IC50=24 μM), thereby disrupting microtubule structure in cells and inducing a G2/M mitotic arrest.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHL89600382272PHL80239
Chelidonine phyproof® Reference Substance
PHL89600
Chelidonine
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
impurities
~5% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chelidonine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Good afternoon. I ask you to send me the protocol and extraction method you have used. Kind regards
    1 answer
    1. This product is not tested for any specific application. A protocol is not available. The material is produced synthetically. The method is considered proprietary.