Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H21ClO10
Número CAS:
Peso molecular:
468.84
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3c(O)cc(O)cc3[o+]c2-c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10.ClH/c22-8-16-17(26)18(27)19(28)21(31-16)30-15-7-12-13(25)5-11(24)6-14(12)29-20(15)9-1-3-10(23)4-2-9;/h1-7,16-19,21-22,26-28H,8H2,(H2-,23,24,25);1H/t16-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
InChI key
CAHGSEFWVUVGGL-UBNZBFALSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Callistephin chloride
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 53489-1MG | 04061832565040 |
| 53489-5MG | 04061832565057 |