Saltar a
52044
Hexaethylene glycol monododecyl ether
BioXtra, ≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
C12E6, Dodecylhexaglycol, Polyoxyethylene (6) lauryl ether
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 366,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11(OCH2CH2)6OH
Número CAS:
Peso molecular:
450.65
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-282-3
Beilstein/REAXYS Number:
1715367
MDL number:
US$ 366,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98.0% (TLC)
mol wt
450.65 g/mol
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C24H50O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-26-15-17-28-19-21-30-23-24-31-22-20-29-18-16-27-14-12-25/h25H,2-24H2,1H3
InChI key
OJCFEGKCRWEVSN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Non-ionic surfactant which effectively releases histamine from rat peritoneal mast cells[1]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
7643774716P8925
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (GC)
mol wt
450.65 g/mol
mol wt
406.60 g/mol
mol wt
510.70 g/mol
mol wt
average mol wt 66,000
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
cation traces
-
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gel filtration of solubilized systems. VII. Temperature effect on the solubilization of ethylparaben in hexaoxyethylene lauryl ether micelles.
A Goto et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 32(8), 2905-2909 (1984-08-01)
S Kaneshina et al.
Biochimica et biophysica acta, 603(2), 237-244 (1980-12-12)
An aqueous solution of non-ionic surfactants becomes suddenly turbid when heated to a critical temperature, known as the cloud point, and concomitantly expands the volume. The volume expansion is caused by release of structured water molecules from the hydrophilic polyoxyethyelene
A C Donegan et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 39(1), 45-47 (1987-01-01)
The rates of solubilization of a homologous series of n-alkanes (CnH2n + 2; n = 8-16) into micellar solutions of n-dodecyl hexaoxyethylene glycol ether (C12E6) have been measured at 298 K. A mechanism involving a micellar dissociation-association process previously proposed
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
52044-5G04061838056252
52044-1G04061832546896