Saltar a
47014
L-Lactaldehyde solution
1 M in H2O
Sinónimos:
(2S)-2-Hydroxypropanal solution, (S)-2-Hydroxypropionaldehyde solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
74.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Segment
optical purity
enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC)
concentration
1 M in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h2-3,5H,1H3/t3-/m0/s1
InChI key
BSABBBMNWQWLLU-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
L-Lactaldehyde is an intermediate metabolite in the pyruvate metabolism pathway and is irreversibly produced from pyruvaldehyde via the enzyme aldehyde reductase, which is then irreversibly converted to propylene glycol via aldehyde reductase.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
49426P-18542418
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
-
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
concentration
1 M in H2O
concentration
~1 M in H2O
concentration
287 μg/mL in acetonitrile: DMSO (7:3)
concentration
1 M in H2O
optical purity
enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC)
optical purity
-
optical purity
-
optical purity
enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC)
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)