Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 810,00 | |
| 5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 2.990,00 US$ 2.093,00 |
Acerca de este artículo
US$ 810,00
Quality Level
assay
≥97.0% (HPCE)
form
powder
solubility
ethanol: soluble
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)CCCCCCCCCCC)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C44H56O7/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-25-41(45)48-33-27-29-37-39(31-33)50-40-32-34(49-42(46)26-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)28-30-38(40)44(37)36-24-22-21-23-35(36)43(47)51-44/h21-24,27-32H,3-20,25-26H2,1-2H3
InChI key
MYTRGBGGRICZGN-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase) | fluorescence λex 455 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 | fluorescence λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0 | fluorescence λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| solubility ethanol: soluble | solubility - | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble |
| assay ≥97.0% (HPCE) | assay ≥90% (HPCE) | assay ≥90% (HPCE) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 46943-1G-F | 04061826661017 |
| 46943-5G-F | 04061832532172 |
![6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexanoic acid suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/348/284/a1850c0d-b6b1-49e3-b058-5ba79967e9e5/640/a1850c0d-b6b1-49e3-b058-5ba79967e9e5.png)