Saltar a
404A-1
C4d
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
7
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (404A-14), vial of 0.5 mL concentrate (404A-15), bottle of 1.0 mL predilute (404A-17), vial of 1.0 mL concentrate (404A-16), bottle of 7.0 mL predilute (404A-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
control
lymph node, tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic, membranous
Gene Information
human ... C4B(721)
General description
El C4d es un producto de división estable remanente de la activación clásica del complemento que se une covalentemente al endotelio y a la membrana basal, después de la inducción de la vía clásica inducida por anticuerpos. Como marcador establecido del rechazo agudo de aloinjerto renal mediado por anticuerpos y por su proclividad por el endotelio, este componente puede detectarse en los capilares peritubulares tanto en el rechazo crónico del aloinjerto renal como en el rechazo hiperagudo, el rechazo vascular agudo, el rechazo celular agudo y el rechazo límite. Se ha demostrado que es un factor de predicción significativo de la supervivencia del injerto en los trasplantes renales y es una ayuda en el tratamiento del rechazo agudo.
Physical form
Disolución en tampón Tris, pH 7,3-7,7, con BSA al 1 % y acida sódica al <0,1 %
Preparation Note
Descargue las instrucciones de uso específicas de su lote y formato de productoNota: esto requiere un código clave que puede encontrarse en el embalaje o en la etiqueta del producto.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Disponemos de portaobjetos para control positivo de C4d, nº de referencia 404S, para inmunohistoquímica (cortes fijados en formol e incluidos en parafina).
Si desea servicio técnico póngase en contacto con: 800-665-7284 o el correo electrónico: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)