Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 291,00 |
5 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.130,00 |
Acerca de este artículo
Número CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Specific activity:
≥1300 U/mL
Recombinant:
expressed in E. coli
US$ 291,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlerecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥1300 U/mL
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
One unit will convert 1 μmole each of thymidine and phosphate to thymine and 2-deoxyribose 1-phosphate per minute at pH 7.4 and 25°C
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥1300 U/mL | specific activity ≥10 units/mg protein | specific activity ≥25 units/mg protein | specific activity ≥70 units/mg protein |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| form liquid | form lyophilized powder | form liquid | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| relevant disease(s) cancer | relevant disease(s) - | relevant disease(s) - | relevant disease(s) - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?