Saltar a
39369
Azide MegaStokes dye 805
for click labeling
Sinónimos:
1-(3-Azidopropyl)-4-[(1E)-2-[6-(diethylamino)-2-benzofuranyl]ethenyl]quinolinium hexafluorophosphate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H28F6N5OP
Peso molecular:
571.50
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
fluorescence
λex 602 nm; λem 805 nm±10 nm in DMSO
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)C1=CC=C2C(OC(/C=C/C3=CC=[N+](CCCN=[N+]=[N-])C4=C3C=CC=C4)=C2)=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C26H28N5O.F6P/c1-3-30(4-2)22-12-10-21-18-23(32-26(21)19-22)13-11-20-14-17-31(16-7-15-28-29-27)25-9-6-5-8-24(20)25;1-7(2,3,4,5)6/h5-6,8-14,17-19H,3-4,7,15-16H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
OTSNEEDVAQPEPS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
TMT00093-1G04061825130446
39369-10MG04061832531779