Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
7.0 mg/mL
pH
<1.0
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H15N3/c1-10-5-3-4-6-14(10)17-16-12-7-8-13(15)11(2)9-12/h3-9H,15H2,1-2H3/b17-16+
InChI key
PFRYFZZSECNQOL-WUKNDPDISA-N
Application
Intended for use in Sigma Procedure 387 for the demonstration of Acid Phosphatase (TRAP).
Other Notes
Fast Garnet GBC base, 7.0 mg/mL, in 0.4 mol/L hydrochloric acid with stabilizer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Yi-Ju Pan et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 67(10), 847-861 (2018-08-16)
To investigate the amelioration effects of quetiapine on rheumatoid arthritis with RAW 264.7 macrophage and collagen-induced arthritis (CIA) DBA/1J mouse model. RAW 264.7 macrophage and DBA/1J mice. Lipopolysaccharide and collagen. RAW 264.7 macrophages stimulated by lipopolysaccharide (LPS) followed by quetiapine
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B72604-25G | 04061832690698 |
| B72604-5G | 04061832690704 |
| 3872-10ML | 04061838202918 |