Saltar a
31410
Dextrin from maize starch
Sinónimos:
Maltodextrin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-940-4
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
maize
Quality Segment
description
dextrose equivalent 8.0 - 15.0
form
powder
impurities
≤0.5% sulfated ash
color
white
mp
240  °C ((464 °F ))
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
room temp
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Application
Maltodextrin, a polymer chain composed of D-glucose units linked by α (1,4) bonds, is used in the development of encapsulation and nanencapsulation vehicles for use in the food industry. Maltodextrin is used as a protein Maillard-induced conjugation agent for improved solubility and foaming activity. As a sugar-matrix forming agent, maltodextrin is used in the development of orally disintegrating tablets (ODT).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
313893139831394
biological source
maize
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(leuconostoc mesenteroides)
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
impurities
≤0.5% sulfated ash
impurities
-
impurities
-
impurities
-
mp
240  °C ((464 °F ))
mp
483  °C ((901 °F ))
mp
483  °C ((901 °F ))
mp
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
31410-100G04061826686089
31410-500G04061826686102