Saltar a
30320
Cytidine 5′-triphosphate disodium salt hydrate
≥90.0% (HPLC), solid
Sinónimos:
5-CTP-Na2, CTP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 193,00
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 662,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14N3Na2O14P3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
527.12 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3582735
Assay:
≥90.0% (HPLC)
Form:
solid
Solubility:
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
US$ 193,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Cytidine 5′-triphosphate disodium salt hydrate, ≥90.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
impurities
≤12% water
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H16N3O14P3.2Na.H2O/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
InChI key
IJMSOWKYYIROGP-LLWADOMFSA-L
Application
Cytidine 5′-triphosphate disodium salt hydrate has been used:
  • in the oligonucleotide synthesis for silver nanoclusters interaction studies
  • as an anion source for fluorescence emission and titration curve-analysis of hypocrellin A-zinc(II) complex
  • in fluorescence emission experiments of copper(II)–2,6-bis(2-benzimidazolyl)pyridine complex
Cytidine 5γ-triphosphate (CTP) is used to synthesize RNA by various RNA polymerases. Cytidine 5γ-triphosphate (CTP) is a substrate for CMP-neuNAc synthetase(s) which produce CMP-neuNAc used in sialylation reactions. As a substrate of CTP:phosphocholine cytidylyltransferase(s) (CT), CTP supports the formation of phosphatidylcholine via the formation of CDP-choline.
Biochem/physiol Actions
Cytidine 5′-triphosphate (CTP) is essential for the synthesis of DNA and is a mediator of many physiological processes in living systems. It is crucial for the dolichol phosphorylation, cholesterol transport and is involved in the allosteric regulation of aspartate transcarbamylase. It is also used in the treatment of disease related brain.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
30290C8552C1506
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
liquid
form
powder
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95%
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
30320-500MG04061833488874
30320-100MG04061826666272