Saltar a
28609
Cholesterol β-D-glucoside
≥97% (TLC)
Sinónimos:
Cholesteryl β-D-glucopyranoside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H56O6
Número CAS:
Peso molecular:
548.79
UNSPSC Code:
12352211
eCl@ss:
39023139
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
assay
≥97% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -49.0±3.0°, c = 0.5 in pyridine
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O
InChI
1S/C33H56O6/c1-19(2)7-6-8-20(3)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(13-15-32(21,4)26(23)14-16-33(24,25)5)38-31-30(37)29(36)28(35)27(18-34)39-31/h9,19-20,22-31,34-37H,6-8,10-18H2,1-5H3/t20-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28-,29+,30-,31-,32+,33-/m1/s1
InChI key
FSMCJUNYLQOAIM-UQBZCTSOSA-N
Biochem/physiol Actions
A lipid mediator in heat stress responses in animals[1], shows anti-ulcer effect[2].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C9523700180P700187P
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
optical activity
[α]/D -49.0±3.0°, c = 0.5 in pyridine
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
W Abraham et al.
Journal of lipid research, 28(4), 446-449 (1987-04-01)
The structures of two classes of glycolipids, acylglucosylsterol and glucosylsterol, from snake epidermis have been determined by chemical, spectroscopic, and gas-liquid chromatographic methods. The acylglucosylsterol consists of a glucose molecule attached to cholesterol and an ester-linked fatty acid on carbon
Hung-Jung Wang et al.
Molecular microbiology, 83(1), 67-84 (2011-11-08)
Helicobacter pylori infection is an aetiological cause of gastric disorders worldwide. H. pylori has been shown to assimilate and convert host cholesterol into cholesteryl glucosides (CGs) by cholesterol-α-glucosyltransferase encoded by capJ. Here, we show that CapJ-deficient (ΔcapJ) H. pylori resulted
A possible mechanism of cholesteryl glucoside formation involved in heat shock response in the animal cell membrane.
Akiyama, H., et al.
Cytologia, 76, 19-25 (2011)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
28609-50MG04061833070888
28609-10MG04061826259740