Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 511,00 |
Acerca de este artículo
US$ 511,00
Nombre del producto
Collagenase Substrate, BioReagent, For quantitative collagenase determination
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)CNC(=O)OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C27H36N6O9/c1-17(26(39)40)31-25(38)20-10-6-12-33(20)22(35)14-28-21(34)13-29-24(37)19-9-5-11-32(19)23(36)15-30-27(41)42-16-18-7-3-2-4-8-18/h2-4,7-8,17,19-20H,5-6,9-16H2,1H3,(H,28,34)(H,29,37)(H,30,41)(H,31,38)(H,39,40)/t17-,19-,20-/m0/s1
InChI key
YMMPZCZOLKBHAP-IHPCNDPISA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?